Learn More
Memmert™ Forno universale a convezione naturale con display singolo
Codice prodotto. 12617007 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 L
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
N. di ripiani:
3
4
5
6
8
9
14
Förpackningsstorlek
Pezzo
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12617007
missing translation for 'mfr': Memmert™ UN450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Controllo della temperatura accuratissimo, uniforme e delicato per una vasta gamma di applicazioni. Il forno universale a convezione naturale con display singolo Memmert™ è realizzato in robusto acciaio inossidabile.
  • Controllo accurato e omogeneo della temperatura indipendentemente dal volume e dal carico della camera
  • Intervallo di temperature fino a +300 °C
  • Otto formati da 30 l a 750 l
  • Modelli a convezione naturale o ad aria forzata
  • Maggiori funzionalità grazie ad accessori pratici, omologati e testati
  • Camera operativa e involucro quasi interamente in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
  • Vasta gamma di opzioni di programmazione e documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
  • Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
  • I valori della temperatura di tutti i forni universali sono misurati in conformità alle linee guida DIN 12880: 2007-05
  • Ogni forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo “CE”
Specifikationer
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Acciaio inox
Tipo di unità di controllo SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Natural
Capacità (sistema metrico) 449 l
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Display singolo per forno universale
Display 1 high-definition TFT-colour display (SingleDISPLAY)
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Control in Science, Research and Material Tests in Industry
Include PC Software AtmoCONTROL
Isolamento Fully isolated Stainless Steel doors with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 30 kg
Modello UN450
N. di ripiani 8
Tipo di spina Tipo tedesco
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Timer digitale regolabile: da 1 min. a 99 giorni, 23 ore
Warranty 3 years
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 1040 x 720 mm
Dimensioni (L x P x A) 1224 x 1247 x 784 mm
Lunghezza (sistema metrico) 784 mm
Larghezza (sistema metrico) 1224 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1040 mm
Altezza (sistema metrico) 1247 mm
Altezza (sistema metrico) interno 720 mm
Profondità (sistema metrico) 784 mm
Depth (Metric) Interior 600 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 185 kg
Peso (sistema metrico) 161 kg
Requisiti elettrici 400 V, 50/60 Hz
Tensione 400 V
Wattage 5.8 kW
Frequenza 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.