Learn More
Fisherbrand™ Bunsen Safety Burner for LP Gas
Codice prodotto. 12862144 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di gas:
Methane, Natural Gas
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12862144
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Supplied with a flame failure device that shuts off the gas supply to the burner within approximately 20 seconds of the flame being extinguished.
  • Safety features all contained within the burner
  • For use with natural gas/methane
  • 12.7mm diameter opening
Specifica
Tipo di gas Methane, Natural Gas
N. per confezione 1 Ea.