Learn More
R&L Enterprises™ Bruciatore Semi Micro a gas naturale
Codice prodotto. 12852154 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12852154
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent solution for heating, sterilizing and combustion in the laboratory. R&L Enterprises™ Semi-Micro Natural Gas Bunsen Burners are constructed in brass and nickel plated.
  • Constructed using a heavy pressure diecast base painted in a chemically resistant blue acrylic finish
  • Tested for flame quality and leakage prior to packing
Specifica
Product Type Bruciatore semi micro
Tipo di gas Naturale/Metano, Natural Gas
Diametro (sistema metrico) ingresso esterno 9 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
N. per confezione 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 0.22 kg