Learn More
Socorex™ Puntali per pipette in polipropilene naturale
Codice prodotto. 10307402
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2000 μl
500 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10307402
Marca: Socorex™ 312.05B
Edge
Use these superior Socorex™ Natural Polypropylene Pipette Tips to cover a range between 0.1 μL and 10 mL. They are versatile and broadly compatible with other brands of pipettes.
  • Polypropylene
  • Micropipette and macropipette tip options
  • Autoclavable
Specifica
Volume (sistema metrico) 500 μl
Filtrato Non-filtered
Colore Naturale
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 12.32 cm
Formato BUlk
Stile punta Graduato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Socorex Acura 5mL
Materiale Polipropilene