Learn More
Socorex™ Puntali per pipette in polipropilene naturale
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2000 μl
500 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Polypropylene
- Micropipette and macropipette tip options
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 500 μl |
| Filtrato | Non-filtered |
| Colore | Naturale |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.32 cm |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Graduato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Socorex Acura 5mL |
| Materiale | Polipropilene |