Learn More
Fisherbrand™ Tubi di gomma media naturale, colore rosso
Per linee di flusso di liquidi e gas in numerose applicazioni idrauliche, pneumatiche e produttive.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.32300kg
Codice prodotto. 11507053
  • 74.40€ / 10m
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: -40°C to 70°C
  • Light and flexible, for transferring liquids, gases and dilute acids
  • Heavy wall recommended for vacuum use
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents
Specifica
Specifica
Gomma media
10 m
Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti
Rosso