Learn More
Deutsch Neumann™ Pallone in gomma naturale
Codice prodotto. 10418301
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10418301
Marca: Deutsch Neumann™ 4500002
Edge
Provides for control of air/gas entry or tread out of gas in instruments. Deutsch Neumann™ Rubber Balloon with Hose Connection is manufactured from latex natural rubber.
  • For rotary adapters
  • Suitable for mixture or collection and short-term storage of gases
Specifica
Materiale Natural Rubber
Tipo Pallone
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per evaporatori rotanti