Learn More
BRAND™ Dispositivo di riempimento per pipette in gomma naturale
Al 100% in gomma naturale. Il dispositivo di riempimento per pipette in gomma naturale BRAND™ consente di eliminare il pipettaggio con la bocca e la manipolazione di materiali pericolosi. Disponibilità di modelli universali, standard o pieghevoli con opzione a 2 o 3 valvole.
Marca:  BRAND™ 25400
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Codice prodotto. 10110671
  • 24.05€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from 100% natural rubber.
  • Eliminates mouth pipetting and handling of hazardous material.
  • Available in universal, standard, or flip model, with 2 or 3-valve options
  • 2-valve flip model enables one-handed operation.
Specifica
Specifica
Valve ↑: Filling, Valve ↓: Delivery, Releases air through an automatic valve
Flip
Per pipette
1 ciascuno
Natural Rubber
100 mL
2 valves