Learn More
BRAND™ Dispositivo di riempimento per pipette in gomma naturale
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
100 mL
Modello:
Flip
Standard
Universal
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Manufactured from 100% natural rubber.
- Eliminates mouth pipetting and handling of hazardous material.
- Available in universal, standard, or flip model, with 2 or 3-valve options
- 2-valve flip model enables one-handed operation.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Valve A: Release air, Valve S: Filling, Valve E: Delivery |
| Materiale | Natural Rubber |
| Modello | Standard |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filling pipets up to 10mL |
| Include | 3 valves |
| Quantità | 1 ciascuno |