Learn More
Fisherbrand™ Tappi in gomma naturale
Codice prodotto. p-8011942 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
11 mm
17 mm
23 mm
25 mm
35 mm
57 mm
62 mm
67 mm
105 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
8 mm
14 mm
20.3 mm
26.5 mm
28.5 mm
40.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
116.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 20
pezzi 50
Codice prodotto. 11517592
Used for laboratory purposes.
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Solid stoppers with no holes
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) For laboratory use
Durezza 46/55 IRHD
Lunghezza (sistema metrico) 63.5 mm
Quantità 1/Ea.
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 105 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 116.5 mm
Materiale Natural Rubber
Product Type Solid Stopper