missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Neville and More™ Natural Rubber Stoppers

Codice prodotto. 14820482
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
38 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100

Codice prodotto. 14820482

Marca: Neville and More™ 300374

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge

Helps to contain liquids in testubes or flasks.

  • Closures
  • Suited to contain liquids for various bottles, jars, laboratory consumables
  • Tight fit
  • Non reactive
  • Material: Chlorobutyl rubber

Specifica

Colore Rosso
Da utilizzare con (applicazione) Contains liquid
Materiale Natural Rubber
N. per custodia 100
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 38 mm
Finitura collo 38 mm
Product Type Rubber Stopper
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test tubes, glass bottle, laboratory consumables
Dimensione chiusura 4 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato