Learn More
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Used for laboratory purposes.
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Stoppers with two holes
Specifica
Rosso | |
Per uso di laboratorio | |
49 mm | |
Gomma naturale | |
42 mm |
Tappo | |
43 mm | |
Confezione da 5 | |
46/55 IRHD | |
5 mm |