Learn More
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.26820kg
Descrizione
Used for laboratory purposes.
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Stoppers with two holes
Specifica
Rosso | |
Per l'uso in laboratorio | |
33 mm | |
Gomma naturale | |
32 mm |
Tappo | |
29 mm | |
Confezione da 10 | |
46/55 IRHD | |
5 mm |