Learn More
Fisherbrand™ Tappi a due fori in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Description
Used for laboratory purposes.
- Made up of natural rubber
- Red in color
- Stoppers with two holes
Specifications
Rosso | |
Per l'uso in laboratorio | |
44.5 mm | |
Gomma naturale | |
38.5 mm |
Tappo | |
39 mm | |
Confezione da 10 | |
46/55 IRHD | |
5 mm |