Learn More
Abeba™ Nature 4086 Shoes
Leather covered cork footbed is ESD dissipative.
Marca:  Abeba™ 4086/40
Codice prodotto. 15681458
  • 90.20€ / 1 paio
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velours
  • Blue
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Leather coated cork footbed
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • 2 adjustable instep straps
  • Buckle fastening
  • Metal-free
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Cork
40
Rubber
Blue
Velour
Slip-resistant
4086