Learn More
NBD chloride, 98%
Codice prodotto. 10347880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10347880
Marca: Thermo Scientific Acros 172390010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10199-89-0
Formula molecolare C6H2ClN3O3
Molecular Weight (g/mol) 199.55
Numero MDL MFCD00005808
InChI Key IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC Name 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico NBD chloride
Punto di fusione 96.0°C to 99.0°C
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 199.55
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown to Yellow
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NBD chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole