Learn More
NBD chloride, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | NBD chloride |
| Punto di fusione | 96.0°C to 99.0°C |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 199.55 |
| Percent Purity | 98% |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- NBD chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole