Learn More
NCOA7 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | NCOA7 |
---|---|
Concentrazione | 0.37 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16802195
|
Proteintech
23092-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16892185
|
Proteintech
23092-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against the N-terminal of human NCOA7 protein.
NCOA7 enhances the transcriptional activities of several nuclear receptors. It is involved in the coactivation of different nuclear receptors, such as ESR1, THRB, PPARG and RARA.Specifica
NCOA7 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8NI08 | |
135112 | |
NCOA7 Fusion Protein Ag19315 | |
Primary | |
-20°C | |
NCOA7 |
0.37 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ERAP140, ESNA1, Nbla00052, Nbla10993, NCOA7, nuclear receptor coactivator 7 | |
NCOA7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |