Learn More
Abnova™ NDUFB4 (Human) Recombinant Protein
Human NDUFB4 full-length ORF ( AAH00855.1, 1 a.a. - 129 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
344.00€ - 521.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH00855.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4710 |
Nome | NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 4, 15kDa |
Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16118221
|
Abnova™
H00004710-P01.10ug |
10 μg |
344.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16128221
|
Abnova™
H00004710-P01.25ug |
25 μg |
521.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Sequence: MSFPKYKPSSLRTLPETLDPAEYNISPETRRAQAERLAIRAQLKREYLLQYNDPNRRGLIENPALLRWAYARTINVYPNFRPTPKNSLMGALCGFGPLIFIYYIIKTERDRKEKLIQEGKLDRTFHLSY
Specifica
AAH00855.1 | |
NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 4, 15kDa | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
B15, CI-B15, MGC5105 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
4710 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NDUFB4 | |
GST |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein