missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ NDUFB8 (Human) Recombinant Protein
Human NDUFB8 full-length ORF ( AAH00466, 1 a.a. - 186 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00004714-P01.10ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sequence: MAVARAGVLGVQWLQRASRNVMPLGARTASHMTKDMFPGPYPRTPEERAAAAKKYNMRVEDYEPYPDDGMGYGDYPKLPDRSQHERDPWYSWDQPGLRLNWGEPMHWHLDMYNRNRVDTSPTPVSWHVMCMQLFGFLAFMIFMCWVGDVYPVYQPVGPKQYPYNNLYLERGGDPSKEPERVVHYEI
Specifica
AAH00466 | |
NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 8, 19kDa | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NDUFB8 | |
GST |
4714 | |
Wheat germ expression system | |
10 μg | |
ASHI, CI-ASHI | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto