Learn More
CleanSpace™ Technology CleanSpace™ Neck Pad
Thick foam neck pads are designed to be used with CleanSpace2 Respirators and can be attached to the unit using velcro strips.
80.05€
Specifica
Monouso | Reusable |
---|---|
Materiale | Foam |
Product Type | Comfort Pad |
Da utilizzare con (applicazione) | Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Mining, Agriculture, Grinding |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | CleanSpace 2 Respirators |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15930052
|
CleanSpace™ Technology
PAF-0014 |
Thick |
80.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15940052
|
CleanSpace™ Technology
PAF-0016 |
Thin |
80.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Used with the CleanSpace2 Respirators: light weight, no hoses or belts
- Designed for comfort over long periods
- Allows sweating and offers breathability
- Easy to wash and quick drying; quick to replace
- Designed for long wear in harsh environments
- Hygienic (medical quality materials) and hypoallergenic
Specifica
Reusable | |
Comfort Pad | |
CleanSpace 2 Respirators |
Foam | |
Welding, Woodworking, Manufacturing, Smelting, Construction, Mining, Agriculture, Grinding | |
Store at -10°C to +55°C |