Learn More
Thermo Scientific™ Needles for Luer-LOK Priming Syringes
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Needles for Luer-LOK Priming Syringes are available for syringes with removable needles.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Needles for Luer-Lok Priming Syringes; 22 gauge; 2 in. Needle Length; 2/Pk. |
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Product Type | Syringe Needle |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 50.8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LC Autosampler Syringe |
| Tipo di collegamento | Removable |
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.