Learn More
Dr.Weigert™ Detergente Neodisher™ FA
Codice prodotto. p-8000883
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Cannister
Cestello
Dimensione della confezione:
5L
Codice prodotto. 11898990
Marca: Dr.Weigert™ 410135
Neodisher LaboClean FA - Alkaline detergent, liquid concentrate for the automated cleaning of surgical thermo-stable and thermolabile instruments and others medicals or laboratories utensils. Versatile and concentrated detergent.
  • Alkaline detergent, liquid concentrate
  • neodisher LaboClean FA is used for cleaning in washer disinfection
  • Free of surfactants and active chlorine
  • Excellent material compatibility
  • Cleans blood, protein, culture media and gelatine
  • Dosage between 2-4 mL/l
Specifica
Product Type Neodisher FA
Forma Liquid
pH 11.6 to 11.8
Sterilità Non-sterile
Composizione Disodium metasilicate, potassium silicate, potassium hydoxide
Concentrazione 1 to 4 mL/L
Tipo di contenitore Cannister
Densità 1.5 g/cm3 (20°C)
Descrizione 250 x 190 x 140 mm
Filtrato Filtered
Volume (sistema metrico) 5 l