Learn More
Neodymium powder, -40 mesh, 99.8% (REO)
Codice prodotto. 15481967
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15481967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044181.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-00-8
Formula molecolare Nd
Molecular Weight (g/mol) 144.24
Numero MDL MFCD00011130
InChI Key QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC Name neodymium
SMILES [Nd]
Specifica
Materiale o nome chimico Neodymium powder
Colore Gray to Silver
Quantità 25 g
Dimensioni maglia −40 Mesh
Odore Odorless
Imballaggio Ampule
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%