Learn More
Solfato di neomicina (polvere bianca), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
25g
5g
Descrizione
Neomycin Sulfate is an antibiotic and is used in tissue culture studies. It can act as an inhibitor of protein biosynthesis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Neomycin Sulfate |
| Tipo | Neomycin Sulfate |
| Forma fisica | Solid |
| pH | 6.8 |
| Perdita all'essiccatura | < 8% |
| Imballaggio | Vetro ambrato |
| Potency | > 650 μg/mg |
| Colore | Bianco |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | > 98.5 % |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Neomycin Sulfate
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .