Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes
Codice prodotto. 17839444
Click to view available options
N. di reazioni:
25 x 2 Reactions
96 x 2 Reactions
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17839444
Marca: Invitrogen™ N1096
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
The Neon NxT Electroporation System 10-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 10 μL, containing 5 x 104–2 x 105 adherent cells or 1 x 105–5 x 105 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 10-μL Neon NxT tips are ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage • 4 x 1 mL Resuspension R Buffer; store at 4°C
• 4 x 1 mL Resuspension T Buffer; store at 4°C
• 4 x 1 mL Resuspension Genome Editing Buffer; store at 4°C
• 2 x 100 mL Electrolytic E10 Buffer; store at 4°C
• 96 reaction tips
• 32 electroporation 1-channel tubes
Tipo di cellula Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Formato Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Electroporation
Da utilizzare con (apparecchiatura) Neon™ NxT Electroporation System
Da utilizzare con (applicazione) Transfection
N. di reazioni 96 x 2 Reactions
Product Type Pipette Tip
Quantità 96 x 2 reactions
Volume (sistema metrico) di campione 10 μL