Learn More
Neopentylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
115.58€ - 326.00€
Identificatori chimici
CAS | 5813-64-9 |
---|---|
Formula molecolare | C5H13N |
Molecular Weight (g/mol) | 87.17 |
Numero MDL | MFCD00008134 |
InChI Key | XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine |
PubChem CID | 79882 |
IUPAC Name | 2,2-dimethylpropan-1-amine |
SMILES | CC(C)(C)CN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15254208
|
Thermo Scientific Acros
173690250 |
25 mL |
115.58€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15264208
|
Thermo Scientific Acros
173691000 |
100 mL |
326.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
5813-64-9 | |
87.17 | |
XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N | |
79882 | |
CC(C)(C)CN |
C5H13N | |
MFCD00008134 | |
neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine | |
2,2-dimethylpropan-1-amine |
Specifica
Neopentylamine | |
0.7400g/mL | |
−13°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)3CCH2NH2 | |
MFCD00008134 | |
0.74 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC(C)(C)CN | |
87.17 | |
87.16 |
5813-64-9 | |
79.0°C to 82.0°C | |
Authentic | |
C5H13N | |
1.403 | |
04,188 | |
neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine | |
XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-dimethylpropan-1-amine | |
79882 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapour.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Wear protective g
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 227-378-1
- Neopentylamine
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.