Learn More
Ansell Edmont™ Neox™ 09-022 Series Black Neoprene Immersion Gloves
Codice prodotto. 12629721
Click to view available options
:
Size 10
Codice prodotto. 12629721
Marca: Ansell Edmont™ 9022100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protects against a wide range of oils, acids, caustics, alcohols and many solvents. Special Hi-Lo insulated gauntlet option with quilted cotton liner, for use in both hot and cold temperatures.
  • Permits intermittent handling in hot liquids up to 180°C and handling in cold temperatures down to -25°C.
  • Comfortable anatomical glove shape which follows the contours of the hand at rest.
  • Improves dexterity and reduces hand fatigue.
  • Good resistance to all mechanical hazards.
  • Neoprene Coating.
  • Smooth finish grip design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Neoprene
Certificazione/Conformità Standard CATEGORY III, EN 374, EN 388 : 3121, ANSI, FDA 21 CFR 177.2600
Materiale polso Neoprene
Coating Material Neoprene
Product Type Immersion Gloves
Size 10
Stile 09-022
Temperature (Metric) Max 180°C
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Rivestimento interno Cotton Jersey
Tipo di palmo Fully coated-palm
Quantità 6 Pairs
Resistente a Excellent broad-spectrum chemicals
Serie 09-022