Learn More
Emma Safety Footwear Nestor Oiled Nubuck Leather D-Fit Shoes
Designed for optimized comfort for all shapes and sizes of feet.
137.00€
Specifica
Colore | Black, Brown |
---|---|
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec sanitized silver |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Non-woven antistatic insole |
Materiale suola | GripForce™ Easy Twist outsole |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10062194
|
Emma Safety Footwear
MM76254644 |
44 |
137.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10576164
|
Emma Safety Footwear
MM76254641 |
41 |
137.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10189679
|
Emma Safety Footwear
MM76254643 |
43 |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10516184
|
Emma Safety Footwear
MM76254642 |
42 |
137.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Oil Nubuck uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Specifica
Black, Brown | |
Leather | |
GripForce™ Easy Twist outsole | |
Oiled Nubuck Leather Shoes |
Hydro-Tec sanitized silver | |
Non-woven antistatic insole | |
Steel |