Learn More
Brand™ Camera di conta rodiata Neubauer
Fondo della camera con rivestimento rodiato, con reticoli incisi nello strato rodiato che appaiono brillanti nelle normali impostazioni del microscopio. Le camere di conta con rivestimento rodiato BRAND™ Blaubrand™ Neübauer invertono l'immagine con contrasto alterato.
Marca: Brand™ 717810
121.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Fondo della camera con rivestimento rodiato.
- I reticoli incisi nello strato rodiato appaiono brillanti nelle normali impostazioni del microscopio.
- Alterando il contrasto, l’immagine del microscopio può essere invertita, in modo da rendere i reticoli più scuri o più brillanti, secondo necessità.
- Marcatura CE in conformità alla direttiva IVD98/79 CE.
Specifica
Dispositivo per la conta | |
Rodiato | |
0.1 mm |
Without spring clips | |
1 ciascuno |