Learn More
Hamilton™ Neuros™ 700 Series Microliter Syringes with Removable Needle
Codice prodotto. 15719418
Click to view available options
Numero dei punti dell'ago:
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15719418
Marca: Hamilton™ 6546003
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
  • Needle rigidity improves insertion path accuracy
  • Minimal tissue damage reduces injection variability
  • Reduced sample loss saves money and materials
  • Fine gauge needle creates smaller injection sites
  • Compatibility with most infusion pumps and stereotaxic holders means an easy integration into existing processes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Calibro dell'ago 33 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.014 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.108 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.008 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.260 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.343 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6.6 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.210 mm
Da utilizzare con (applicazione) Controlled animal injections
Lunghezza (sistema metrico) 0 to 20 mm
Product Type Microliter
Pressione max 2000 psig (137.9 bar)
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Numero dei punti dell'ago 4
Volume (sistema metrico) 5 μL