Learn More
Hamilton™ Neuros™ 7000 Series Modified Microliter Syringes with Knurled Hub Needle
Codice prodotto. 12646187
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 μL
2.0 μL
Calibro dell'ago:
30 G
32 G
Numero dei punti dell'ago:
3
Modello:
7000.5 KH
7002 KH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12646187
Marca: Hamilton™ 6545701
An industry first, the Neuros accurately dispenses 50nL to 100μL of liquid through an ultrafine needle protected by a custom-designed sleeve. The Neuros minimizes injection site damage by increasing needle rigidity and delivering a microvolume of liquid to an exact location.
  • Needle rigidity improves insertion path accuracy
  • Minimal tissue damage reduces injection variability
  • Reduced sample loss saves money and materials
  • Fine gauge needle creates smaller injection sites
  • Compatibility with most infusion pumps and stereotaxic holders means an easy integration into existing processes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass (Barrel), Tungsten Wire (Plunger)
Calibro dell'ago 32 G
Diametro (sistema imperiale) interno 0.004 in.
Diametro (sistema imperiale) interno ago 0.004 in.
Diametro (sistema metrico) interno ago 0.10 mm
Diametro (sistema imperiale) ago esterno 0.009 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.308 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.103 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 7.82 mm
Diametro (sistema metrico) ago esterno 0.229 mm
Da utilizzare con (applicazione) Controlled animal injections
Include Neuros™ adapter, two adjustable needle sleeves (one with a blind stop and one without)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 0 to 20 mm
Product Type Microliter
Pressione max 6000 psig (413.7 bar)
Temperatura max (sistema imperiale) 239°F
Temperatura max (sistema metrico) 115°C
Min. Temperature (English) 50°F
Modello 7000.5 KH
Numero dei punti dell'ago 3
Min. Temperature (Metric) 10°C
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 0.5 μL
Stile del punto dell'ago Blunt
Tipo di collegamento Knurled Hub