Learn More
Contec™ Detergente NeutraKlean™ con acqua purificata, non sterile
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Con un pH compreso tra 6.5 e 8.0, NeutraKlean Contec è ideale per eseguire la pulizia di basso livello richiesta dopo la manutenzione e per rimuovere i residui di disinfettante e lo sporco generale. L’uso di un tensioattivo/detergente consente di rompere il legame di particelle e sporco su una superficie e di rimuoverli più facilmente.
Il prodotto è filtrato a 0,2 μmicron, riempito con flusso d’aria di Grado A e confezionato in una camera bianca di Grado C. Pronto per l’uso, il prodotto è disponibile in versione spray da 1 litro o in flacone con tappo o in un contenitore con tappo da 5 litri per aree più grandi. L'erogatore spray da 1 litro è dotato di un sistema di protezione bag in bottle che impedisce la contaminazione del contenuto del flacone durante l’uso.
Il prodotto filtrato viene fornito in una confezione doppia per facilitare il trasferimento del prodotto in una camera bianca farmaceutica. I sacchetti con sistema a strappo lineare sono facili da aprire anche indossando i guanti.
Caratteristiche & vantaggi
- Il pH neutro lo rende adatto per l'uso in tutte le aree della camera bianca poiché delicato sulle superfici.
- Filtrato a 0,2 micron con flusso d'aria di Grado A in camera bianca di Grado C per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
- L'azione detergente a bassa schiuma è ideale per l'uso su pavimenti, pareti e banchi
- Il basso livello di tensioattivo fornisce residui bassi che possono essere facilmente rimossi
- L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo e fornisce una buona copertura della superficie
- Il sistema di protezione “bag in bottle” e l’erogatore spray impediscono la contaminazione del contenuto del flacone durante l'uso
- I flaconi possono essere svuotati completamente, eliminando gli sprechi, in modo da non dover scartare il prodotto inutilizzato per tutta la durata di conservazione
Specifica
Specifica
| Product Type | Detergente neutro con acqua purificata |
| Forma | Liquido |
| pH | Da 6 a 8 |
| Scent | Senza profumo |
| Sterilità | Non sterile |
| Aspetto | Incolore |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Composizione | Liquido |
| Tipo di contenitore | con tappo |
| Monouso | Uso limitato |
| Vedi altri risultati |