Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Detergent with Purified Water, Non-sterile
Contec™ NeutraKlean is a gentle and low-foaming detergent designed for the cleaning of life science cleanrooms. Ideal for the low level cleaning required after maintenance and to remove disinfectant residues and general soil.
Marca: Contec™ FBC503NK
83.65 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Privo di contaminazione e particolati, filtrato a 0.22μ m con flusso d'aria di grado A in camera sterile di grado C
- Azione detergente a bassa formazione di schiuma
- Bassi livelli di tensioattivo
- Doppio involucro in confezione a strappo lineare
Specifica
Detergente NeutraKlean | |
6 to 8 | |
Non sterile | |
Not Autoclavable | |
0.3% di ossido di ammina in acqua purificata (EP) | |
Limited-use | |
Per la pulizia di camere sterili Life Science | |
5 l |
Liquid | |
Unscented | |
Colorless | |
Clear | |
Capped Bottle | |
0.22μ m | |
2 x 5 L |