Learn More
Smeg™ Neutralizzatore liquido per acidi su vetro
Achieve excellent washing results and optimize the thermal disinfection of laboratory instruments with these detergents. Smeg™ Liquid Acid Neutralizers are especially designed to guarantee efficient cleaning and optimize the efficiency of the final thermal disinfection phase.
Marca: Smeg™ ACIDGLC2
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5949-29-1 Peso : 5.95000kg
Descrizione
- Acid liquid neutralizing agent
- For laboratory glassware
- 5 liter can
ACIDGLASS P2: organic phosphoric acid neutralizer
- pH 2.5
- Application field: general chemistry, inorganic and petrol chemistry
- 1.1 gallon / 5 liter container, 4.4x10-3-6.6x10-3gallon/liter / 2-3 ml/liter
ACIDGLASS C2: weak organic acid neutralizer
- pH 2.4
- Application field :universal, environmental analysis
- 1.1 gallon / 5 liter container, 2.2x10-3,4.4x10-3 gallon/liter / 1-2 ml/liter
Specifica
Liquido per la neutralizzazione Acid Glass C2 | |
Weak organic acid neutralizer | |
1 Ea. |
Cestello | |
Universal, environmental analysis | |
5 l |
Sicurezza e movimentazione
- ACIDGLASS C2
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.