Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker
The New Brunswick S41i is a versatile, medium-sized CO2 incubator shaker ideal for growing labs with limited lab space and budget. It combines an integrated 120°C disinfection and a seamless, stainless-steel chamber, with the heavy-duty Innova triple-eccentric drive.
Marca:  Eppendorf™ S41I230011
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15511911
  • 21234.60€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Flessibilità sperimentale: il ripiano perforato permette di effettuare un'incubazione statica contemporaneamente all'agitazione
  • Agitazione stabile, uniforme e senza vibrazioni: robusta tripla trasmissione eccentrica Innova
  • Risparmia gas e consente la formazione di un'atmosfera ottimale per la crescita: controllo intelligente del gas (0,1-20 % CO2)
  • Assicura la sterilità della superficie: disinfezione automatica ad alta temperatura e porta interna/esterna
  • Pulizia veloce e sicura: camera dalle linee liscie, senza giunzioni
  • Aumento della capacità: due apparecchi impilabili
  • Controllo facile e preciso: touchscreen intuitivo
  • Umidificazione inclusa
  • Velocità di agitazione 25 - 400 rpm (25 - 300 rpm con l'impilamento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2.5 cm
± 1 % full scale
220/240 V ± 10%, 50/60 Hz
4°C to 50°C
170 L
CE, UL, cUL, UKCA
± 0.2°C
50/60 Hz
35.6 x 61.2 cm (14 x 24 in.)
423 lb.
340 lb.
New Brunswick S41i
90 ± 5 % at 37°C
1 x USB 2.0; 1 x BMS relay contact alarm; 1 x Ethernet (only for service purposes and connecting to VisioNize Lab Suite)
No
11 kg
25 to 400 rpm
220/240 V
< 8 A
CO2 Orbital Shaker
EU Plug
± 0.6°C at ambient 20°C to 25°C
44.0 x 69.5 x 53.5 cm (17.3 x 27.4 x 21.1 in.)
73 x 87.5 x 85 cm (28.7 x 34.4 x 33.5 in.)
192 kg
154 kg
Color Touchscreen
1 Perforated Stainless Steel Shelf Installed; 1 CO2 Sensor Cover; 1 Colored protective cover; 1 Front foot shield; 2 Side foot shields; 2 Humidity Trays (stainless steel, removable for cleaning); 3 m/9.8 ft. PVC Tubing, 6 mm (1/4 in.) bore, with an inline CO2 HEPA-filter connected; 2 Hose Clips; 1 Auto-zero HEPA Filter; 1 BMS connector; 3 Rack spacers; 3 Rack feet; 2 Additional CO2 sensor covers; 1 Mains/Power Cord; 1 Operating Manual
Continuous