Learn More
MP Biomedicals™ Newborn Bovine Serum
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Specifica
Specifica
| Colore | Golden Brown |
| Content And Storage | -20°C |
| Product Type | Newborn Calf Bovine Serum |
| Quantità | 500 mL |
| Sterilization Method | 0.2 μm filtration |
| Sorgente | Bovine Neonate |
| Concentrazione di endotossine | 30EU/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell culture and organ preservation applications |
| Concentrazione emoglobina | ≤27mg/dL |
| Liofilizzato | No |
| Vedi altri risultati |