Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes
Codice prodotto. 12707366 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 mL
73 mL
100 mL
110 mL
170 mL
Diametro (sistema metrico):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Altezza (sistema metrico):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12707366
Marca: Nickel Electro™ 506
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 170 mL
Materiale Nickel
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Finitura interna Bright
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) 85 mm