Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
45 mL
73 mL
100 mL
110 mL
170 mL
Diametro (sistema metrico):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Altezza (sistema metrico):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Ideal for lab crucibles that are capable of withstanding oxidizing furnace atmospheres up to 1100°C
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 45 mL |
| Materiale | Nickel |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Finitura interna | Bright |
| Altezza (sistema metrico) | 19 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 55 mm |