Learn More
Nickel acetylacetonate, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nickel acetylacetonate |
CAS min. % | 95.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 230°C |
Colore | Yellow |
Punti di ebollizione | 220°C (11.0 mmHg) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (Complexometry) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 5 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel acetylacetonate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.