Learn More
Nickel(II) hydroxide, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
64.12€ - 174.87€
Identificatori chimici
CAS | 12054-48-7 |
---|---|
Formula molecolare | H2NiO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 92.71 |
Numero MDL | MFCD00011140 |
InChI Key | BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | nickel(2+) dihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[Ni++] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10389100
|
Thermo Scientific Acros
275022500 |
250 g | Glass bottle |
64.12€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10287640
|
Thermo Scientific Acros
275020010 |
1 kg | Glass bottle |
174.87€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identificatori chimici
12054-48-7 | |
92.71 | |
BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L | |
[OH-].[OH-].[Ni++] |
H2NiO2 | |
MFCD00011140 | |
nickel(2+) dihydroxide |
Specifica
Nickel(II) hydroxide | |
c.p., 60-61% Ni | |
Green | |
H2NiO2 | |
MFCD00011140 | |
Solubility in water: 0.13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dil. acids,ammonia | |
[OH-].[OH-].[Ni++] | |
92.71 | |
61.0 to 65.0% (Nickel) |
230.0°C | |
12054-48-7 | |
Crystalline Powder | |
Ni(OH)2 | |
15, 6595 | |
BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L | |
nickel(2+) dihydroxide | |
92.7 | |
Analytical |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May damage the unborn child.
Suspected of causing genetic defects.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult,remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENT
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 235-008-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QR7040000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Nickel(II) hydroxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
RUO – Research Use Only