Learn More
Nickel(II) sulfate heptahydrate, for analysis, for nickel plating, DIN 50970, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nickel(II) sulfate heptahydrate |
Colore | Green |
Forma fisica | Needle-like Crystals or Powder |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | NiSO4·7H2O |
Indice di Merck | 15, 6602 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether |
IUPAC Name | nickel(2+) heptahydrate sulfate |
Peso formulazione | 280.88 |
Percent Purity | 20 to 21% (Ni) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel(II) sulfate heptahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1A
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.