Learn More
R&L Enterprises™ Pompa per filtro Rexaloy in ottone nichelato
Evacuates a 1L system to 200mbar in 40 seconds (water supply at 170kPa, consumption 3.5L). R&L Enterprises™ Nickel Plated Brass Vacuum Pumps do not require a tail pipe.
Marca: R&L Enterprises™ 3522
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12780kg
Descrizione
- Integral non-return valve
- Water inlet nozzle for 10mm bore flexible pressure tubing
- Vacuum nozzle for 8mm bore tubing
- Overall length of 200mm
Specifica
Ugello per l'ingresso dell'acqua per tubi a pressione flessibili con apertura da 10 mm e ugello per | |
1 ciascuno | |
3.5 l |
Ottone nichelato | |
1 ciascuno | |
200 mm |