Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinze nichelate con ganasce rivestite in vinile
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 to 80 mm
Da 12 a 25 mm
Da 20 a 40 mm
Da 38 a 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Zinc diecasting
- Powdercoated
- Nickel plated vinyl coated jaws
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Clip |
| Materiale | Nichelato |
| Diametro (sistema metrico) | Da 38 a 60 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Rivestimento | Vinile |