Learn More
R&L Enterprises™ Morse in nichelato
An excellent option for sealing flexible tubing in the laboratory. R&L Enterprises™ Hoffman Clips are made of nickel plated brass to prevent corrosion.
96.70€ - 102.00€
Specifica
Materiale | Placcatura in nichel |
---|---|
Quantità confezione | Confezione da 10 |
Product Type | Fascetta |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12823183
|
R&L Enterprises™
9053 |
Per l'uso con tubi da 30 mm |
96.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12764396
|
R&L Enterprises™
9054 |
Per l’uso con tubi di diam. est. 40 mm |
102.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Either side or bottom opening
- With clamping screw hinges
Specifica
Placcatura in nichel | |
Confezione da 10 | |
Fascetta |