missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel Standard Solution (Plasma HIQU), Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nichel soluzione standard
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid 69%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto