Learn More
WTW™ Kit di analisi per nichel
Click to view available options
N. di test:
25
Dimensione della confezione:
0.11kg
Descrizione
- Convenient and cost-effective
- Assured quality by AQA/IQC
- For infrequent or very large sample throughput in the laboratory
- Sample adding, inserting, measuring and reading
- Reaction cuvette with barcode or method selection
Specifica
Specifica
| Analiti | Dimetilgliossima |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per acque reflue, acqua potabile, acque di superficie |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fotometri PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex |
| Include | Certificati |
| N. di test | 25 |
| Range | 0.10 - 6.00mg/I Ni |
| Sufficiente per | 25 test |
| Metodo test | Fotometrico |
| Tipo | Kit di test in cuvetta CombiCheck per nichel (Ni) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel Cell Test Method: photometric 0.10 - 6.00 mg/l Ni Spectroquant
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonia solution