Learn More
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate, 97+%
Codice prodotto. 10144570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mg
2.50g
500mg
Codice prodotto. 10144570
Marca: Thermo Scientific Acros 227575000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 698999-85-8 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 698999-85-8
Formula molecolare C21H27N7NaO17P3
Molecular Weight (g/mol) 765.39
Numero MDL MFCD00036973
InChI Key JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Sinonimo nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt hydrate
Punto di fusione 175.0°C to 178.0°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 500 mg
Intervallo percentuale saggio determination,based on dry weight)
Indice di Merck 14,6348
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,practically insoluble in ether and ethyl acetate
IUPAC Name sodium 1-[(2R,3R,4S,5R)-5-({[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(oxido)phosphoryl]oxy}methyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
Peso formulazione 765.39
Percent Purity ≥97%