Learn More
Nicotine ditartrate dihydrate, 98%
Codice prodotto. 10641853 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10641853
Marca: Thermo Scientific Acros 415660500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6019-06-3 | C18H30N2O14 | 498.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-3-6019
Molecular Weight (g/mol) 498.44
Numero MDL MFCD00150899
InChI Key LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
Sinonimo (-)-Nicotine di-(+)-hydrogen tartrate dihydrate
IUPAC Name N-{3-[(2Z)-5-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene]-4-oxocyclohexa-1,5-dien-1-yl}-2-methylpropanamide
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Nicotine ditartrate dihydrate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 97.0°C to 100.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H30N2O14
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (20°C)
Peso formulazione 498.44
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nicotine ditartrate dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.