Learn More
Nicotinic acid, specified according to the requirements of Ph. Eur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Nicotinic acid |
Punto di fusione | 236.0°C to 239.0°C |
Imballaggio | Plastic bottle |
Quantità | 500 g |
Indice di Merck | 15,661 |
Informazioni di solubilità | (in water) Sparingly soluble |
Peso formulazione | 123.11 |
Sostanze correlate | Passes test |
Grado | Specified according to the requirements of Ph. Eur |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nicotinic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Nicotinic acid